Wichtige Dokumente
799300
Aluminiumoxid
Brockmann I, activated, standard grade, free-flowing, Redi-Dri™
Synonym(e):
Aluminiumoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri™
Form
powder
Qualität
free-flowing
Hersteller/Markenname
CAMAG 504-C-I
Oberflächenbereich
150 m2/g , +/- 10%
Verunreinigungen
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
Partikelgröße
50-300 mesh
Porengröße
58 Å pore size
pH-Wert
4.5±0.5 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.03 (mval/g)
SMILES String
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.