Merck
746460
Sigma-Aldrich
Lithiumchlorid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Lineare Formel:
LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.33 hPa ( 547 °C)
Produktlinie
Redi-Dri
Assay
≥99%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.008 meq/g Titr. base
≤0.01% insolubles
Verlust
≤1.0% loss on drying
pH-Wert
~6 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ba: ≤0.003%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Lithiumchlorid (LiCl) ist ein Lithiumsalz. Es ist an den Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktionen basensensibler Aldehyde und Phosphonate beteiligt. Das Lösungsmittelsystem LiCl/N,N-Dimethylacetamid (DMAc) wird für die Auflösung von Zellulose und für die Synthese zahlreicher Zellulosederivate (Zelluloseester, Carbamate, Sulfonate und Ether) verwendet. Es kann aus Lithiumcarbonat (Li2CO3) synthetisiert werden.
Anwendung
Lithiumchlorid (LiCl) reagiert mit Perchlorsäure und kann so für die Synthese von Lithiumperchlorat verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erhöhte Effizienz – Minimiert Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Auflockerung von verhärtetem Pulver
  • Sicherheit – Verhindert Risiken beim Lösen von Klumpen mit hartem Werkzeug
  • Wirtschaftlichkeit – Schnellere Vorbereitung und Solvatation erhöhen Produktivität und reduzieren Kosten
  • Garantierte Qualität – Hervorragende, von Fachexperten geprüfte Qualität ohne Rieselhilfsmittel
  • Unterschiedliche Mengen – Erhältlich in Kleinstmengen für die Forschung bis zu Mengen im Produktionsmaßstab
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that
Na An et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Ted M Hsu et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(2), 327-337 (2014-07-19)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is produced in the small intestines and in nucleus tractus solitarius (NTS) neurons. Activation of central GLP-1 receptors (GLP-1Rs) reduces feeding and body weight. The neural circuits mediating these effects are only partially understood. Here we investigate
Hector Vargas-Perez et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(23), 7899-7909 (2014-06-06)
Drug administration to avoid unpleasant drug withdrawal symptoms has been hypothesized to be a crucial factor that leads to compulsive drug-taking behavior. However, the neural relationship between the aversive motivational state produced by drug withdrawal and the development of the