Merck
71640
Sigma-Aldrich
Natriumphosphat
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38070211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder (or crystals)
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH-Wert
8.7-9.3 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Natriumphosphat ist ein häufig verwendeter Puffer in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie. Es liegt in drei Formen vor: monobasisch (NaH2PO4), dibasisch (Na2HPO4) und tribasisch (Na3PO4). Die monobasischen und dibasischen Formen werden oft in verschiedenen Verhältnissen für die Zusammensetzung von neutralen Natriumphosphat-Pufferlösungen verwendet.
Zweibasisches Natriumphosphat ist ein Natriumsalz der Phosphorsäure. Es ist eine hochgradig hygroskopische und wasserlösliche Verbindung, die als Texturgeber, Emulgator und Puffer verwendet wird. Es kann auch als Reagens in Wasserenthärtern, Reinigern und zur Kesselwasserbehandlung eingesetzt werden.
Anwendung
Zweibasisches Natriumphosphat kann wie folgt verwendet werden:
  • Als effizienter und kostengünstiger Katalysator für die Synthese von 2-Aminochrom durch die Reaktion zwischen aromatischem Aldehyd, Malononitril und α- oder β-Naphthol unter lösungsmittelfreien Bedingungen.
  • Als Puffer bei der Synthese von cyclischen sowie acyclischen Enonen und α, β-ungesättigten Aldehyden aus (Trimethylsilyl)enolethern mit Palladium als Katalysator und Oxon als Oxidationsmittel.
  • Als effizienter Katalysator bei der Synthese von 3,4-Dihydropyrano[3,2-c]-chromenen aus Aldehyden, Malononitril und 4-Hydroxycumarin.
  • Als Phosphor-Vorstufe mit Phosphorsäure bei der Synthese von Hydroxylapatit durch ein Ausfällungsverfahren mit dem nichtionischen Tensid SDS (Natriumdodecylsulfat).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
What is hemoglobin A1c? An analysis of glycated hemoglobins by electrospray ionization mass spectrometry.
Peterson KP, et al.
Clinical Chemistry, 44(9), 1951-1958 (1998)
In vitro Studies: Inhibition of Nevirapine Metabolism by Nortriptyline in Hepatic Microsomes.
Usach I and PerisJE.
Bio-protocol, 5(19) (2015)
Y C Chang et al.
Molecular and cellular biology, 14(7), 4912-4919 (1994-07-01)
Capsule formation plays a significant role in the pathogenicity of Cryptococcus neoformans. To study the molecular basis of capsule synthesis, the capsule-deficient phenotype of a mutant strain was complemented by transformation. A plasmid rescued from the resulting Cap+ transformant complemented
Levon Manukyan et al.
Biomedicines, 8(4) (2020-04-01)
Coagulation Factor IX-rich protrhombin complex concentrate (FIX-PCC) is a therapeutic biologic product that consists of a mixture of several human plasma-derived proteins, useful for treating hemophilia B. Due to its complex composition, FIX-PCC is very challenging to bioprocess through virus
Kaisorn L Chaichana et al.
Journal of neuroscience methods, 180(1), 116-125 (2009-05-12)
The discoveries of neural (NSCs) and brain tumor stem cells (BTSCs) in the adult human brain and in brain tumors, respectively, have led to a new era in neuroscience research. These cells represent novel approaches to studying normal phenomena such
Protokolle
This application illustrate how Rutin can be determined in skin cream samples using a monolithic Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped column with UV detection.