Wichtige Dokumente
58160
Iodwasserstoffsäure
puriss. p.a., ≥67% (T)
Synonym(e):
Hydriotic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Form
liquid
Konzentration
≥67% (T)
Verunreinigungen
≤0.001% phosphorous compounds (as PO4)
Glührückstand
≤0.005% (as SO4)
bp
127 °C (lit.)
Dichte
1.96 g/mL at 20 °C
Anionenspuren
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.1 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
SMILES String
I
InChI
1S/HI/h1H
InChIKey
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?