Merck
537586
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-ethoxypropionat
99%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
166 °C (lit.)
Dampfdichte
5.03 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.05% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.405 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-75 °C
Löslichkeit
water: soluble 54.1 g/L at 20 °C
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used as solvent in preparing new polymers.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
136.4 °F
Flammpunkt (°C)
58 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Qi et al.
Applied microbiology and biotechnology, 58(5), 684-689 (2002-04-17)
Five fungal species, Cladosporium resinae (ATCC 34066), Cladosporium sphaerospermum (ATCC 200384), Exophiala lecanii-corni (CBS 102400), Mucor rouxii (ATCC 44260), and Phanerochaete chrysosporium (ATCC 24725), were tested for their ability to degrade nine compounds commonly found in industrial off-gas emissions. Fungal
The hydroxyl radical reaction rate constant and products of ethyl 3-ethoxypropionate.
Baxley JS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 29(8), 637-644 (1997)
J. Photopolym. Sci. Technol., 16, 335-345 (2003)
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 88, 636-640 (2003)
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in