Wichtige Dokumente
537462
Essigsäureisopropylester
≥99.6%
Synonym(e):
IPrOAc, Isopropylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
47 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.6%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
894 °F
Expl.-Gr.
1.8 %, 37 °F
8 %
Verunreinigungen
≤0.005% Acetic acid
≤0.1% Water
≤0.2% 2-Propanol
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 31.9 g/L at 20 °C
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChIKey
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?