Wichtige Dokumente
412236
Oktan
reagent grade, 98%
Synonym(e):
n-Octan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
11 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
428 °F
Expl.-Gr.
6.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−57 °C (lit.)
Dichte
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Selective hydrogenation of furfural.
- Metal-free oxidation of aromatic thiophenes to sulfones.
- Ni-catalyzed β-alkylation of alcohols.
- Enzyme-catalyzed epoxidation of unconjugated terminal alkenes.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?