Merck
398128
Sigma-Aldrich
Ammoniummetavanadat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Ammoniummonovanadat, Ammoniumvanadat(V)
About This Item
Lineare Formel:
NH4VO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.98
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38180409
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
pH-Wert
7 (20 °C, 5.1 g/L)
Löslichkeit
NH4OH: passes test
Dichte
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
carbonate (CO32-): passes test
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
SMILES String
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChIKey
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ammoniummetavanadat ist eine wasserlösliche anorganische Säure. Es ist ein günstig zu erwerbender, milder und effizienter Katalysator. Seine Fähigkeit, die weibliche Fortpflanzung zu verändern, wurde in Schweizer Albinomäusen untersucht.
Anwendung
Ammoniummetavanadat kann bei der Synthese von Folgendem als Substrat verwendet werden:
  • Silbervanadat(AgVO3)-Nanodrähte
  • Manganvanadat-Nanobänder
  • Vanadiumoxidhydrat-Mikrohalbkugeln
Es kann bei der Synthese von Folgendem als Katalysator verwendet werden:
  • Azalactonderivate
  • 2,4,5-Triaryl-1H-imidazole
  • Octahydrochinazolinonderivate
  • αα-Hydroxyphosphonate
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of manganese vanadate nanobelts and their visible light photocatalytic activity for methylene blue.
Pei LZ, et al.
Journal of Experimental Nanoscience, 1-18 (2015)
Stable anode performance of vanadium oxide hydrate semi-microspheres and their graphene based composite microspheres in sodium-ion batteries.
Fei H, et al.
Dalton Transactions, 44(1), 146-150 (2015)
AgVO3 nanorods: Synthesis, characterization and visible light photocatalytic activity.
Solid State Sciences, 39, 34-39 (2015)
Ammonium Metavanadate an Efficient Catalyst for Erlenmeyer Synthesis.
Madje B, et al.
Journal of the Indian Chemical Society, 89(9), 1295-1299 (2012)
Ammonium Metavanadate as an Efficient Catalyst for the Synthesis of 2,4,5-Triaryl-1H-imidazoles.
Niralwad KS, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48(3), 742-745 (2011)