Merck
334448
Sigma-Aldrich
Molekularsiebe
powder, Catalyst support, sodium Y zeolite
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Form
powder
Partikelgrößenverteilung
100 mesh (>=90%)
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A molecular dynamics study of xenon sorbed in sodium Y zeolite. 1. Temperature and concentration dependence.
Santikary P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 96(25), 10469-10477 (1992)