Merck
309087
Sigma-Aldrich
Kaliumbromat
ACS reagent, ≥99.8%
About This Item
Lineare Formel:
KBrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.8%
Form
crystalline powder
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
Anionenspuren
bromide (Br-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Potassium bromate is a strong oxidizing agent that can be used in the bromination of deactivated aromatics and in chemical oscillating reactions.
Anwendung
Potassium bromate can be used as:
  • An oxidant in the potentiometric determination of β-lactam drug.
  • A brominating agent for the bromination of ethylacetoacetate to dibromoethylacetoacetate.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Organic preparations and procedures international, 23, 395-395 (1991)
Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Neomenthol by Potassium Bromate in Acidic Solution.
Meena R and Sharma S.
International Journal of Pharmacological Research, 4(1), 25-33 (2014)
Chemiluminescence determination of potassium bromate in flour based on flow injection analysis.
Yan Z, et al.
Food Chemistry, 190, 20-24 (2016)
Yingying Xu et al.
Cell reports, 29(4), 800-809 (2019-10-24)
Cockayne syndrome (CS) is a rare genetic neurodevelopmental disorder, characterized by a deficiency in transcription-coupled subpathway of nucleotide excision DNA repair (TC-NER). Mutation of the Cockayne syndrome B (CSB) gene affects basal transcription, which is considered a major cause of
Pau Castillo et al.
DNA repair, 10(5), 518-525 (2011-04-07)
Fanconi anemia (FA) and ataxia telangiectasia (AT) share common traits such chromosomal instability and proneness to hematological cancers. Both AT and FA cell lines, and patients, are characterized by abnormally high levels of oxidative stress markers. The key FA protein