Merck
248614
Sigma-Aldrich
Ammoniumpersulfat
ACS reagent, ≥98.0%
Synonym(e):
AP, APS, Ammoniumperoxodisulfat, Ammoniumperoxydisulfat, PER
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2S2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
7.9 (vs air)
Assay
≥98.0%
Form
chunks or granules
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
≤0.04 meq/g Titr. acid
Glührückstand
≤0.05%
pH-Wert
1-2 (25 °C, 228 g/L)
Anionenspuren
Cl- and ClO4-: ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES String
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChIKey
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumpersulfatist ein leicht erhältliches Oxidationsmittel für verschiedene chemischeTransformationen und dient auchals Bleichmittel in der chemischen Industrie.
Anwendung
Ammoniumpersulfat kann als Oxidationsmittel für die lösungsmittelfreie Oxidation folgender Verbindungen genutzt werden:
  • Primäre und sekundäre Alkohole zu den entsprechenden Carbonylverbindungen in einem wässrigen Medium.
  • Thiole zu Disulfiden.
Es kann auch als Initiator der Copolymerisation von Acrylnitril und Itaconsäure eingesetzt werden.
Katalysator für die Acrylamid-Gel-Polymerisation
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
William H Thiel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1218, 187-199 (2014-10-17)
After a decade of work to address cellular uptake, the principal obstacle to RNAi-based therapeutics, there is now well-deserved, renewed optimism about RNAi-based drugs. Phase I and II studies have shown safe, strong, and durable-gene knockdown (80-90%, lasting for a
Solid state deoximation with ammonium persulfate-silica gel: Regeneration of carbonyl compounds using microwaves.
Varma RS and Meshram HM.
Tetrahedron Letters, 38(31), 5427-5428 (1997)
S Pino et al.
Clinical chemistry, 42(2), 239-243 (1996-02-01)
The chloric acid method is most commonly used to obtain accurate and reproducible measurements of iodine and remove interfering substances. Unfortunately chloric acid is a potential hazard, requiring an explosion-proof hood, among other precautions. We have developed a simple, convenient
Electrical conductivity response of polypyrrole to acetone vapor: effect of dopant anions and interaction mechanisms.
Ruangchuay L, et al.
Synthetic Metals, 140(1), 15-21 (2004)
J M Brewer
Science (New York, N.Y.), 156(3772), 256-257 (1967-04-14)
Ammonium persulfate, a common polymerizing agent for acrylamide gels, can inactivate yeast enolase and produce increased electrophoretic heterogeneity during disc electrophoresis in gels containing 8M urea. The use of riboflavin and light for polymerization or thioglycolate for removal of the