Wichtige Dokumente
238511
Kaliumpermanganat
≤150 μm particle size, 97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
97%
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Partikelgröße
≤150 μm
pH-Wert
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
SMILES String
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChIKey
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?