Wichtige Dokumente
232084
Molybdänsäure
≥85.0% MoO3 basis, ACS reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
6.2 (vs air)
Assay
≥85.0% MoO3 basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Verunreinigungen
≤0.01% insol. dil. NH4OH
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Kationenspuren
heavy metals: ≤0.003%
SMILES String
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
InChIKey
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the preparation of silica-supported molybdic acid catalyst for the synthesis of pyrano [2,3-c] chromene derivatives by condensation of aldehydes, malononitrile, and 4-hydroxycoumarin.
- In the synthesis of Froehde reagent for the presumptive identification of alkaloids like opioids.
- As a molybdenum source in the preparation of MoSe2.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?