Wichtige Dokumente
228648
Magnesiumacetat Tetrahydrat
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
Essigsäure Magnesiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
mp (Schmelzpunkt)
72-75 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Als Base zur Synthese von Diarylbenzofuran-Carbonsäuren durch Reaktion von m-Hydroxybenzoesäuren und Alkinen durch Ru-katalysierte C-H-Alkenylierung.
- Als Magnesiumquelle für die Synthese von porösen Magnesiumcarboxylat-Gerüstverbindungen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?