Merck
208256
Sigma-Aldrich
Zinn(II)-Chlorid
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Zinndichlorid
About This Item
Lineare Formel:
SnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
33 hPa (~429 °C)
Assay
98%
Form
crystalline
powder or flakes
pH-Wert
2.18 (20 °C)
bp
652 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
246 °C (lit.)
SMILES String
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
SnCl2-Dihydrat reagiert mit Essigsäureanhydrid zu wasserfreiem SnCl2. SnCl2 zeigt reduzierende Eigenschaften in sauren Medien. SnCl2 zeigt in geschmolzenem Zustand eine überragende Katalysatorwirkung. Es ist ein vielversprechender Rohstoff für das chemische Aufdampfen (CVD) von Halbleiterschichten. SnCl2 ist an der Reduktion von aromatischen Nitroverbindungen, Nitrilen, Cyanosilylethern und organischen Aziden beteiligt.
Anwendung
Zinn(II)-chlorid (SnCl2) wird verwendet als Ausgangsmaterial zur Evaluierung des Wärmeverhaltens von SnCl2 bei einer Erwärmungsgeschwindigkeit von 5°C min-1 in Luft. Das Produkt zeigt bei einer Erwärmungsgeschwindigkeit von 5°C min-1 in Luft eine Phasentransformation, bei der eine unvollständige Verdampfung gefolgt wird von einer Oxidation mit resultierender Bildung von SnO2-Nanopartikeln. SnCl2 wird ebenfalls für die Herstellung von Kohlenstoff-Nanostrukturen genutzt, die Zinn enthalten.
Zinn(II)-chlorid hat folgende Anwendungen:
  • Katalysierung der Addition von Diazosulfonen, Diazophosphinoxiden und Diazophosponaten an Aldehyde zur Bildung von β-Ketosulfonen, β-Ketophosphinoxiden bzw. β-Ketophosphonaten.
  • Katalysierung der Aldolreaktion von Silylenolethern mit Acetalen oder Aldehyden (in Gegenwart von Tritylchlorid) sowie Michael-Reaktion von Silylenolethern mit α,β-ungesättigten Ketonen.
  • Förderung der allylischen Aminierung von Allylalkoholen mit Aminen in Gegenwart des Katalysators Palladium.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
A possible scalable method for the synthesis of Sn-containing carbon nanostructures.
Kamali AR and Fray DJ.
Materials Today, e38-e48 (2015)
Palladium-catalyzed allylic amination of allylic alcohols with tin (II) chloride and triethylamine.
Masuyama Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 24(12), 1121-1122 (1995)
An efficient and extremely mild catalyst system, combined use of trityl chloride and tin (II) chloride, in the aldol and Michael reactions.
Mukaiyama T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 16(3), 491-494 (1987)
Transformation of molten SnCl2 to SnO2 nano-single crystals.
Kamali AR, et al.
Ceramics International, 40(6), 8533-8538 (2014)
Tin (II) chloride catalyzed addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides, and diazo phosphonates to aldehydes.
Holmquist CR and Roskamp EJ.
Tetrahedron Letters, 33(9), 1131-1134 (1992)