Wichtige Dokumente
183687
Reinecke-Salz
ACS reagent, ≥93.0%
Synonym(e):
Ammonium-tetrarhodanato-diamminchromat(III), Ammonium-tetrathiocyanato-diammin-chromat(III), Ammonium-tetrathiocyanodiammonochromat, Ammoniumreineckat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥93.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: chromium
Verunreinigungen
≤0.05% insol. dil. HCl
mp (Schmelzpunkt)
268-272 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N.N.[NH4+].N#CS[Cr-](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.Cr.3H3N/c4*2-1-3;;;;/h4*3H;;3*1H3/q;;;;+3;;;/p-3
InChIKey
ZGLIQORZYPZFPW-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?