Merck
10029
Sigma-Aldrich
Quecksilber(II)-sulfat
puriss., ≥98%
Synonym(e):
Mercuric sulfate
About This Item
Lineare Formel:
HgSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Qualität
puriss.
Assay
≥98%
Form
powder or crystals
Glührückstand (nach Red. mit HCOOH)
≤0.1% (as SO4)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Mercury(II) sulfate can be used as a catalyst in the presence of sulfuric acid (H2SO4) for the:
  • Direct oxidation of methane to methanol.
  • Hydration of alkynes to the corresponding carbonyl compounds.
  • Conversion of alkyl protected glycals into their corresponding α,β-unsaturated enals (Perlin aldehydes).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laurie F Caslake et al.
Applied and environmental microbiology, 70(2), 1145-1150 (2004-02-10)
Contaminated water causes an estimated 6 to 60 billion cases of gastrointestinal illness annually. The majority of these cases occur in rural areas of developing nations where the water supply remains polluted and adequate sanitation is unavailable. A portable, low-cost
Tariq SA and Hill JO.
J. Therm. Anal., 212, 277-281 (1981)
Catalysis by mercuric ion of reactions of glycals with water.
Gonzalez F, et al.
Carbohydrate Research, 42(2), 267-274 (1975)
Direct oxidation of methane to methanol by mercuric sulfate catalyst.
Gang X, et al.
J. Catal., 196(2), 287-292 (2000)
[Poisoning in treating scabies with mercuric sulfate ointment].
B G Belkin
Vestnik dermatologii i venerologii, (12)(12), 44-46 (1986-01-01)