Merck
Z803510
Hellma® zylindrische Küvetten für Absorptionsmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 14,000 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
with 2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 120-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Tiefe
52.5 mm
Kammervolumen
14,000 μL
Weglänge
50 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
mit 2 PTFE-Stopfen
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)