Z801321
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Suprasil® 300 quartz, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 700 μL
Alle Fotos(3)
About This Item
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Materialien
Suprasil® 300 quartz
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 404.000-QX
Parameter
200-3500 nm spectral range
H × B × T
47.5 mm × 23.6 mm × 7.5 m
Kammervolumen
700 μL
Weglänge
1 mm
Allgemeine Beschreibung
mit 2 PTFE-Stopfen
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)