Z418692
Aldrich® Dreihals-Rundkolben
angled, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)