Y0001996
Bleilösung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, 1.01 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lead
Hersteller/Markenname
EDQM
Konzentration
1.01 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
Format
neat
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)