Wichtige Dokumente
Y0001964
Albendazol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Albendazol, Methyl-5-(propylthio)-2-benzimidazolcarbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
albendazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
InChIKey
HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)