Y0001808
Pregabalin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Mandelsäure-isopropylester, (1-Methylethyl)-(2RS)-2-hydroxy-2-phenylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pregabalin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C(C)C)C(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)14-11(13)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,12H,1-2H3
InChIKey
SCJJMBMUZTUIJU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)