Y0001762
Nicorandil Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(Pyridin-4-ylcarbonyl)-amino]-ethylnitrat, p-Nicorandil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicorandil
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-1-3-9-4-2-7)10-5-6-15-11(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,10,12)
InChIKey
VZCYAIHIDPPQHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)