Y0001668
Methotrexat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methotrexat, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methyl-folsäure, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutaminsäure, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methotrexate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChIKey
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Angaben zum Gen
human ... DHFR(1719)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)