Y0001645
Capecitabin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5′-Deoxy-5-fluor-N-[(2-methylbutoxy)-carbonyl]-cytidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
capecitabine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-4-7(2)6-24-15(23)18-12-9(16)5-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(3)25-13/h5,7-8,10-11,13,20-21H,4,6H2,1-3H3,(H,17,18,22,23)/t7?,8-,10-,11-,13-/m1/s1
InChIKey
WBAXSXXYPPILCT-DGHYOTGBSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)