Wichtige Dokumente
Y0001618
Levonorgestrel für die Systemeignung 2
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D(−)-Norgestrel, 13β-Ethyl-17α-ethinyl-17β-hydroxygon-4-en-3-on, 17α-Ethinyl-18-homo-19-nortestosteron, 18,19-Dinor-13β-ethyl-17β-hydroxy-4-pregnen-20-in-3-on, 18,19-Dinor-4-pregnen-20-in-3-on, Levonorgestrel
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levonorgestrel
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)