Wichtige Dokumente
Y0001596
Diacerein Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Aloe-Emodin, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinon, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinon, 3-Hydroxymethylchrysazin, Rhabarberon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
diacerein
Form
solid
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
InChIKey
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)