Y0001510
Lactulose für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lactulose
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChIKey
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)