Y0001495
Sulfadimidin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sulfamethazin, 4,6-Dimethylsulfadiazin, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-benzolsulfonamid, Sulfadimethyldiazin, Sulfadimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfadimidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChIKey
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)