Wichtige Dokumente
Y0001390
Cyproteronacetat für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cyproteronacetat, 6-Chlor-1β,2β-dihydro-17-hydroxy-3′H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-trien-3,20-dion-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cyproterone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@](OC(C)=O)(C(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]3([H])[C@@]2([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]34C
InChI
1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
InChIKey
UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)