Y0001375
Ergocalciferol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ergocalciferol, Bestrahltes Ergosterol, Calciferol, Ercalciol, Ergosterol, bestrahlt, Vitamin D2
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ergocalciferol
Hersteller/Markenname
EDQM
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChIKey
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Angaben zum Gen
human ... VDR(7421)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)