Wichtige Dokumente
Y0001311
Meclozin Unreinheit H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin, (RS)-1-[(4-Chlorphenyl)-phenyl-methyl]-piperazin, NSC 86164, Norchlorcyclizin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meclozine
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-70 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
InChIKey
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)