Y0001250
Entacapon Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(Z)-Entacapon, (2Z)-2-Cyan-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
entacapone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)\C=C(/C(=O)N(CC)CC)\C#N)O)O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5-
InChIKey
JRURYQJSLYLRLN-YHYXMXQVSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)