Y0001245
Amylmetacresol für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentyl-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amylmetacresol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
CKGWFZQGEQJZIL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)