Y0001229
Fosinopril Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2RS,4RS)-4-Cyclohexyl-1-[[(RS)-[(1SR)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)-propoxy](4-phenylbutyl)-phosphoryl]-acetyl]-pyrrolidin-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fosinopril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)