Merck
Y0001173
Filgrastim
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
filgrastim
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Filgrastim EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
C Kelaidi et al.
Annals of hematology, 92(5), 621-631 (2013-01-30)
Darbepoetin (DAR), with or without granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), has proved effective in treating anemia in patients with lower-risk myelodysplastic syndrome (MDS), but its effects on quality of life (QoL) and exercise functioning are less well established. In this phase
L M Rozhdestvenskiĭ et al.
Radiatsionnaia biologiia, radioecologiia, 52(5), 503-509 (2012-12-12)
In the experiments on F1 (CBA x C57BL) and BALB mice irradiated by 137Cs gamma-rays, preparations of unglycosilated G-SCF such as Neupogen and their domestic analogs Leucostim and Neupomax were investigated. The tests such as 9-day bone marrow cellularity (BMC)
Maria Moroni et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 86(5), 986-992 (2013-07-13)
We are characterizing the Gottingen minipig as an additional large animal model for advanced drug testing for the acute radiation syndrome (ARS) to enhance the discovery and development of novel radiation countermeasures. Among the advantages provided by this model, the
Arash Naeim et al.
BMC cancer, 13, 11-11 (2013-01-10)
Myelosuppressive chemotherapy can lead to dose-limiting febrile neutropenia. Prophylactic use of recombinant human G-CSF such as daily filgrastim and once-per-cycle pegfilgrastim may reduce the incidence of febrile neutropenia. This comparative study examined the effect of pegfilgrastim versus daily filgrastim on
Pierre Rofail et al.
Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research, 12(6), 699-709 (2012-12-21)
For oncology patients, febrile neutropenia (FN) can be a serious and costly toxicity of chemotherapy, often forcing a reduction in chemotherapy dose intensity and/or duration. Several therapeutic agents are used to reduce the occurrence of neutropenic episodes: granulocyte colony-stimulating factors