Merck
Y0001166
Irbesartan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Butyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H28N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
irbesartan
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4-c5nnn[nH]5
InChI
1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
InChIKey
YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Irbesartan EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiao-Lin Tong et al.
The American journal of Chinese medicine, 41(1), 33-42 (2013-01-23)
A prospective multicenter clinical trial was conducted to compare the beneficial effects of a Chinese herbal medicine formula Jiangzhuoqinggan (JZQG) and western antihypertension drug irbesartan. JZQG is mainly composed of rhubarb, coptis, cassia, and uncaria. A total of 240 patients
Robert L Segal et al.
BJU international, 110(11), 1782-1786 (2012-10-04)
Study Type--Therapy (retrospective cohort) Level of Evidence 2b. What's known on the subject? and What does the study add? Erectile dysfunction following radical prostatectomy (RP) is among the most common and dreaded adverse effects of the surgery. Multiple studies confirm
Zhongqi Dong et al.
Molecular pharmaceutics, 10(3), 1008-1019 (2013-01-24)
The hepatic bile acid uptake transporter sodium taurocholate cotransporting polypeptide (NTCP) is less well characterized than its ileal paralog, the apical sodium dependent bile acid transporter (ASBT), in terms of drug inhibition requirements. The objectives of this study were (a)
Zhiling Li et al.
Biomedical chromatography : BMC, 27(2), 254-258 (2012-06-27)
An environmentally friendly ionic liquids dispersive liquid-liquid microextraction (IL-DLLME) method coupled with high-performance liquid chromatography (HPLC) for the determination of antihypertensive drugs irbesartan and valsartan in human urine samples was developed. The HPLC separations were accomplished in less than 10
Monica Sigovan et al.
Investigative radiology, 47(9), 546-552 (2012-08-07)
The renin-angiotensin system and local phagocytic activity play a major role in atherosclerotic plaque development. Treatment with irbesartan, an antagonist of angiotensin II receptor, can decrease atherosclerotic lesion formation. Iron oxide-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) can be successfully used to