Wichtige Dokumente
Y0001123
Tolnaftat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tolnaftat, O-(2-Naphthyl)-N-methyl-N-m-tolyl-thiocarbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tolnaftate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
InChIKey
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)