Merck
Y0001105
Drospirenon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6β,7β:15β,16β -Dimethylen-3-oxo-17α-pregn-4-en-21,17-carbolacton, Dihydrospirorenon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
drospirenone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChIKey
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Drospirenone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Drospirenon ist ein Progestin der vierten Generation mit antimineralcorticoider und antiandrogener Aktivität, sowie starker Progestagenaktivität. Zwei aktuelle Studien zeigen, dass Drospirenon das Risiko von venösen Thromboembolien, im Vergleich zu Levonorgestrel, verdoppeln soll, obwohl andere Studien wenig zusätzliches Risiko fanden.
Gestagen der vierten Generation, Kontrazeptivum
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laureen M Lopez et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 2(2), CD006586-CD006586 (2012-02-18)
Premenstrual syndrome (PMS) is a common problem. Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is a severe form of premenstrual syndrome. Combined oral contraceptives, which provide both progestin and estrogen, have been examined for their ability to relieve premenstrual symptoms. An oral contraceptive
Andrea J Rapkin et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 8(7), 989-999 (2007-05-03)
Drospirenone is a novel progestin available in combined oral contraceptives and menopausal hormonal therapy. Similar to its parent compound spirolactone, an analog of spironolactone, drospirenone has antimineralocorticoid and antiandrogenic activity. Combined with ethinyl estradiol in oral contraceptive formulations, drospirenone-containing contraceptives
Faustino R Pérez-López
Maturitas, 60(2), 78-91 (2008-05-13)
To review the scientific publications concerning the clinical use of drospirenone (DRSP) as the progestin in combined oral contraceptives (OCs), and as hormone treatment for menopause. This is a retrospective study of published information concerning DRSP retrieved from both a
C Q Wu et al.
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 120(7), 801-810 (2013-03-28)
Previous studies have provided conflicting results regarding the effect of drospirenone-containing oral contraceptive pills (OCPs) on the risk of venous and arterial thrombosis. To conduct a systematic review to assess the risk of venous thromboembolism (VTE), myocardial infarction (MI), and
Laureen M Lopez et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (2)(2), CD006586-CD006586 (2009-04-17)
Premenstrual syndrome (PMS) is a common problem. Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is a severe form of PMS. Combined oral contraceptives (COCs), which have both progestin and estrogen, have been examined for their ability to relieve premenstrual symptoms. A COC containing