Y0001004
Dydrogesteron
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
9β,10α-Pregna-4,6-dien-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dydrogesterone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1
InChIKey
JGMOKGBVKVMRFX-HQZYFCCVSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)