Y0000861
Methyltestosteron für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
17α-Methyltestosteron, 17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-on, 17β-Hydroxy-17a-methyl-4-androsten-3-on, Mesteron, Methyl-testosteron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methyltestosterone
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
162-168 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChIKey
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)