Y0000848
Clopamid für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Clopamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clopamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1NC(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C14H20ClN3O3S/c1-9-4-3-5-10(2)18(9)17-14(19)11-6-7-12(15)13(8-11)22(16,20)21/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t9-,10+
InChIKey
LBXHRAWDUMTPSE-AOOOYVTPSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)