Wichtige Dokumente
Y0000779
Chlortalidone for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Chlorthalidon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlortalidone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
InChIKey
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A3(6559)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)