Wichtige Dokumente
Y0000694
Bisacodyl for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Bisacodyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bisacodyl
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(C)=O)cc2)c3ccccn3
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
InChIKey
KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)