Wichtige Dokumente
Y0000550
Sulbactam für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-4,4-dioxid, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, Penicillansäure-1,1-dioxid, Penicillansäure-S,S-dioxid, Penicillansäuredioxid, Penicillansäuresulfon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulbactam
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)