Wichtige Dokumente
Y0000350
Oxeladinhydrogencitrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Oxeladin -citrat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxeladin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCOCCOC(=O)C(CC)(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C20H33NO3.C6H8O7/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)24-17-16-23-15-14-21(7-3)8-4;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
KVKJFNUGVOFNGU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)