Y0000346
Temazepam Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3RS)-7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2,3-dion
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
temazepam
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)N(C(=O)C(=O)NC2c3ccccc3)C
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(18-15(20)16(19)21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14H,1H3,(H,18,20)
InChIKey
DWYGNQZEEWSLJG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)