Merck
Y0000326
Azelastin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[(4-Chlorphenyl)-methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)-phthalazin-1-on -hydrochlorid, Astelin, Optivar
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24ClN3O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
azelastine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
InChI
1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
InChIKey
YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Azelastine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
H1 Histamin-Rezeptor-Antagonist, NF-kB-Aktivator.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Warner Carr et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 129(5), 1282-1289 (2012-03-16)
Moderate-to-severe allergic rhinitis (AR) is a challenge to treat, with many patients using multiple therapies and achieving limited symptom control. More effective therapies must be developed and tested in well-controlled, randomized, prospective studies with a direct comparison to current standards.
Panayiotis A Procopiou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(20), 6097-6108 (2012-09-19)
5-Aza, 6-aza, 7-aza and 8-aza-phthalazinone, and 5,8-diazaphthalazinone templates were synthesised by stereoselective routes starting from the appropriate pyridine/pyrazine dicarboxylic acids by activation with CDI, reaction with 4-chlorophenyl acetate ester enolate to give a β-ketoester, which was hydrolysed, and decarboxylated. The
William C Howland et al.
International forum of allergy & rhinology, 1(4), 275-279 (2012-01-31)
A previous study with azelastine nasal spray in patients with seasonal allergic rhinitis (SAR) demonstrated that increasing the azelastine concentration from 0.1% to 0.15% allowed for once-daily dosing without increasing the incidence of adverse effects. This study evaluated the efficacy
L-L Fu et al.
Cell proliferation, 47(4), 326-335 (2014-06-27)
The aim of this study was to explore sodium taurocholate co-transporting polypeptide (NTCP) exerting its function with hepatitis B virus (HBV) and its targeted candidate compounds, in HBV therapy. Identification of NTCP as a novel HBV target for screening candidate
Tsugunobu Andoh et al.
Journal of pharmacological sciences, 114(3), 292-297 (2010-10-16)
Recently, we showed that a methanol extract of Ganoderma lucidum inhibits scratching, an itch-related response, induced by intradermal injections of some pruritogens in mice. The present study investigated whether G. lucidum extract would inhibit allergic itch. In mice sensitized with