Y0000316
Mesna Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(Acetylsulfanyl)-ethansulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mesna
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)CCSC(=O)C
InChI
1S/C4H8O4S2/c1-4(5)9-2-3-10(6,7)8/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8)
InChIKey
KODOIOCJZCCYHX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)